3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302702-25G
PC302702-5G
PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA
561
CHF
APOSPC302702-25G
APOSPC302702-5G
APOSPC302702-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril 98%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,00 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025385 CAS-Nummer: 916420-65-0 |