5-Fluoro-3-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3027-1G
PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA
262
CHF
APOSPC3027-1G
APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formel:
C₉H₈FN MW: 149,17 g/mol Melting Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095377 CAS-Nummer: 392-13-2 |