2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302698-1G
PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA
201
CHF
APOSPC302698-1G
APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₈H₇F₃O MW: 176.14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832287 CAS-Nummer: 1017778-05-0 UN: 3265 ADR: 8 III |