2-Methyl-5-(pentafluorthio)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 506 CHF
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorthio)anilin 98%
2-Methyl-5-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₇H₈F₅NS
MW: 233.20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652447
CAS-Nummer: 623943-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III