2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 284 CHF
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Melting Pt: 36…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660316
CAS-Nummer: 180134-14-9