2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302690-10G PC302690-5G PC302690-1G
APOSPC302690-10GEA 528 CHF
APOSPC302690-10G APOSPC302690-5G APOSPC302690-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115970
CAS-Nummer: 886500-35-2
UN: 3265
ADR: 8,II