2-Fluor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302684-1G
PC302684-5G
PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA
418
CHF
APOSPC302684-1G
APOSPC302684-5G
APOSPC302684-250MG
2-Fluor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₆OS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16652493 CAS-Nummer: 1240257-02-6 |