2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G
PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA
48.8
CHF
APOSPC302673-1G
APOSPC302673-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112538 CAS-Nummer: 82096-91-1 |