2-Chlor-3,6-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302672-10G PC302672-5G PC302672-1G
APOSPC302672-10GEA 393 CHF
APOSPC302672-10G APOSPC302672-5G APOSPC302672-1G
2-Chlor-3,6-difluoranilin 98%
2-Chlor-3,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660176
CAS-Nummer: 287172-80-9