(4-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid
PC302670-1G
PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA
191
CHF
APOSPC302670-1G
APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258682 CAS-Nummer: 1017779-16-6 |