4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 367 CHF
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Melting Pt: 99…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660285
CAS-Nummer: 886502-37-0