4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(trifluoromethyl)phenetyl alcohol
PC302647-1G
PC302647-5G
APOSPC302647-1GEA
216
CHF
APOSPC302647-1G
APOSPC302647-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ MW: 206,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13196587 CAS-Nummer: 1206593-24-9 |