4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G
PC302645-5G
PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA
61
CHF
APOSPC302645-1G
APOSPC302645-5G
APOSPC302645-10G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ MW: 254,59 g/mol Melting Pt: 61…63 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660251 CAS-Nummer: 886501-02-6 |