4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 191 CHF
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115840
CAS-Nummer: 886496-75-9
UN: 3265
ADR: 8 II