2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302638-10G
PC302638-5G
PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA
296
CHF
APOSPC302638-10G
APOSPC302638-5G
APOSPC302638-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆ClF₃O MW: 210,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660322 CAS-Nummer: 886503-84-0 UN: 3272 ADR: 3,III |