2,3-Difluor-4-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Difluoro-p-anisidine, 4-Amino-2,3-difluoroanisole
PC302636-5G PC302636-1G
APOSPC302636-5GEA 233 CHF
APOSPC302636-5G APOSPC302636-1G
2,3-Difluor-4-methoxyanilin 98%
2,3-Difluor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Melting Pt: 38…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115986
CAS-Nummer: 155020-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III