6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 0 CHF
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzonitril 98%
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Melting Pt: 56…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660186
CAS-Nummer: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III