5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302623-1G
PC302623-5G
PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA
59.2
CHF
APOSPC302623-1G
APOSPC302623-5G
APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₈FNO MW: 165,17 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671773 CAS-Nummer: 501008-41-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |