4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302603-1G
PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA
269
CHF
APOSPC302603-1G
APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O₂ MW: 269,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398486 CAS-Nummer: 853771-92-3 |