4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G
PC302602-5G
PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA
131
CHF
APOSPC302602-1G
APOSPC302602-5G
APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO₃ MW: 235,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398425 CAS-Nummer: 1261646-41-6 |