4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302588-1G
PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA
163
CHF
APOSPC302588-1G
APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁F₂NO MW: 187,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258689 CAS-Nummer: 1017779-32-6 |