4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 140 CHF
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrClFO
MW: 267,52 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687186
CAS-Nummer: 1323966-30-8