4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 539 CHF
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃S
MW: 305,54 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660314
CAS-Nummer: 886503-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III