4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
PC302571-1G
PC302571-250MG
PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA
227
CHF
APOSPC302571-1G
APOSPC302571-250MG
APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₇BrClFO MW: 253,50 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687182 CAS-Nummer: 1323966-35-3 UN: 3261 ADR: 8,III |