3-Fluor-o-anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 166 CHF
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluor-o-anisaldehyd 98%
3-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112486
CAS-Nummer: 74266-68-5