3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 184 CHF
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzaldehyd 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Melting Pt: 43…45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115863
CAS-Nummer: 177994-49-9