3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 418 CHF
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClF₅S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652423
UN: 3261
ADR: 8,III