3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 191 CHF
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉ClFNO
MW: 213,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832343
UN: 3439
ADR: 6.1,III