3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 CHF
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzaldehyd 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06246181
CAS-Nummer: 883521-79-7