3-(5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302517-1G
PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA
205
CHF
APOSPC302517-1G
APOSPC302517-5G
3-(5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
3-(5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519362 CAS-Nummer: 1092461-23-8 |