3-(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302509-1G
PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA
191
CHF
APOSPC302509-1G
APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519318 CAS-Nummer: 881190-34-7 |