3-(3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302508-1G
PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA
200
CHF
APOSPC302508-1G
APOSPC302508-5G
3-(3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₃ MW: 252,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783232 CAS-Nummer: 1261828-37-8 |