2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 191 CHF
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₂F₃NO₃
MW: 263,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201059
CAS-Nummer: 1435806-20-4