2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302472-5G PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA 347 CHF
APOSPC302472-5G APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399706
CAS-Nummer: 195622-40-3