2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 539 CHF
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzonitril 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Melting Pt: 58…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660169
CAS-Nummer: 886500-98-7