2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302444-1G PC302444-5G
APOSPC302444-1GEA 48.8 CHF
APOSPC302444-1G APOSPC302444-5G
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393805
CAS-Nummer: 1261779-40-1