2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 88.9 CHF
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06246270
CAS-Nummer: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III