2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302431-1G
PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA
248
CHF
APOSPC302431-1G
APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₁F₂NO₃ Melting Pt: 260 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832370 CAS-Nummer: 1256482-63-9 |