2,3-Dichlor-6-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 514 CHF
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichlor-6-fluorphenol 98%
2,3-Dichlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 886497-60-5