α-Brom-2,3-dichlor-6-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302429-10G
PC302429-5G
PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA
446
CHF
APOSPC302429-10G
APOSPC302429-5G
APOSPC302429-50G
α-Brom-2,3-dichlor-6-fluortoluol 98%
α-Brom-2,3-dichlor-6-fluortoluol
Formel:
C₇H₄BrCl₂F MW: 257,92 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115873 CAS-Nummer: 886497-51-4 |