4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorophenol
PC302406-1G PC302406-5G PC302406-10G
APOSPC302406-1GEA 177 CHF
APOSPC302406-1G APOSPC302406-5G APOSPC302406-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol
Formel: C₁₀H₁₂F₂O₂
MW: 202,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201025
CAS-Nummer: 1373920-65-0