3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 177 CHF
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398589
CAS-Nummer: 1261750-58-6