3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302399-10G PC302399-5G PC302399-1G
APOSPC302399-10GEA 284 CHF
APOSPC302399-10G APOSPC302399-5G APOSPC302399-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115848
CAS-Nummer: 886496-87-3