3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 78.4 CHF
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095197
CAS-Nummer: 83279-38-3