(3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302393-1G PC302393-5G
APOSPC302393-1GEA 126 CHF
APOSPC302393-1G APOSPC302393-5G
(3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660333
CAS-Nummer: 886761-63-3