(2-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 154 CHF
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure 98%
(2-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Melting Pt: 90…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660230
CAS-Nummer: 203314-27-6