2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302378-25G
PC302378-5G
PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA
695
CHF
APOSPC302378-25G
APOSPC302378-5G
APOSPC302378-1G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O Melting Pt: 48…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519344 CAS-Nummer: 134741-65-4 |