(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302376-1G PC302376-5G PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA 177 CHF
APOSPC302376-1G APOSPC302376-5G APOSPC302376-10G
(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(2,4-Difluor-3-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115939
CAS-Nummer: 886499-32-7