6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-5GEA 147 CHF
APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzaldehyd 97%
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Melting Pt: 95…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115946
CAS-Nummer: 112641-64-2