5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302363-1G
PC302363-5G
PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA
401
CHF
APOSPC302363-1G
APOSPC302363-5G
APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃N MW: 189,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832358 CAS-Nummer: 1017779-30-4 UN: 2735 ADR: 8,III |